Learn More
Hexamina, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
5kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
100-97-0
C6H12N4
140.19
6895
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
4101
CHEBI:6824
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
100-97-0
C6H12N4
140.19
6895
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
4101
CHEBI:6824
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Hexamina, extrapuro, SLR
pH 8.5 to 9.5
Color Blanco
Envase Barril de plástico
Cantidad 5kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.19g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.