Learn More
Hexametildisiloxano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443814
252.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-46-0
C6H18OSi2
MFCD00008265
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
24764
CHEBI:78002
trimetil(trimetilsililoxi)silano
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-46-0
C6H18OSi2
MFCD00008265
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
24764
CHEBI:78002
trimetil(trimetilsililoxi)silano
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule. It is also used to make low-k dielectric materials for the semi-conductor industries by plasma-enhanced chemical vapor deposition(PECVD) method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametildisiloxano se utiliza como disolvente en las reacciones orgánicas. Se aplica como estándar internacional para la espectroscopía de 1H NMR para calibrar el desplazamiento químico. Además, se utiliza en los vendajes líquidos para proteger la piel de la irritación. Además, se utiliza para medir la presión tisular de oxígeno como molécula receptora. También se utiliza para fabricar materiales dieléctricos de baja k para las industrias de semiconductores mediante el método de deposición de vapor químico reforzado con plasma (PECVD).
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisiloxane
Punto de fusión -67°C
Densidad 0.764
Punto de ebullición 100°C to 101°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal (CH3)3SiOSi(CH3)3
Índice de refracción 1.377
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1993
Beilstein 1736258
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Peso molecular (g/mol) 162.379
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.38
Porcentaje de pureza ≥98%