Learn More
Hexametildisilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11464534
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1450-14-2
C6H18Si2
146.38
MFCD00008258
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
74057
trimetil(trimetilsilil)silano
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
1450-14-2
C6H18Si2
146.38
MFCD00008258
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
74057
trimetil(trimetilsilil)silano
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
Hexamethyldisilane acts as a silylating reagent for allylic acetates, aryl halides and diketones. It is a source material for vapor deposition during silicon carbide growth. It is also used in electronic and semiconducter industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametildisilano actúa como reactivo sililante para los acetatos alílicos, los haluros de arilo y las dicetonas. Es un material de origen para la deposición de vapor durante el crecimiento de carburo de silicio. También se utiliza en las industrias electrónicas y de semiconductores.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol, éter y acetona.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 112°C to 113°C
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisilane
Punto de fusión 12°C to 13°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1633463
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.