Learn More
Hexametilciclotrisiloxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-141998
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
541-05-9
C6H18O3Si3
222.46
MFCD00005943
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
10914
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
541-05-9
C6H18O3Si3
222.46
MFCD00005943
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
10914
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hexamethylcyclotrisiloxane
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 63.0°C to 67.0°C
Color Incoloro a blanco
Punto de ebullición 134.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 04,III,1884
Índice Merck 09,4559
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexametil-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.