Learn More
Hexametilciclotrisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Hexamethylcyclotrisiloxane is used in the preparation of graft polymers and block polymers. It is also a useful biochemical for proteomics research and also acts as an intermediate in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametilciclotrisiloxano se utiliza en la preparación de polímeros de injerto y polímeros de bloque. También es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica y también actúa como intermediario en las reacciones orgánicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible en agentes oxidantes fuertes.
El hexametilciclotrisiloxano se utiliza en la preparación de polímeros de injerto y polímeros de bloque. También es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica y también actúa como intermediario en las reacciones orgánicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible en agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Punto de ebullición | 134°C |
Nombre del producto químico o material | Hexamethylcyclotrisiloxane |
Punto de fusión | 64°C to 66°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1325 |
Beilstein | 1766829 |
Temperatura de inflamación | 35°C (95°F) |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.47 |
Porcentaje de pureza | 97% |