Learn More
Hexametilbenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-141994
76.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
87-85-4
C12H18
162.27
MFCD00008523
YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
6908
CHEBI:39001
1,2,3,4,5,6-hexametilbenceno
CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
87-85-4
C12H18
162.27
MFCD00008523
YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
6908
CHEBI:39001
1,2,3,4,5,6-hexametilbenceno
CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hexamethylbenzene
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 165°C to 168°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 264°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6(CH3)6
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 450
Fieser 01,426; 01,427; 02,207; 05,323; 06,273; 07,167; 09,234; 13,141; 14,175
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales, agujas