Learn More
Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalcoxi)fosfaceno, patrón de espectrometría de masas, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813489
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
105809-15-2
C6H18N3P3
2120
DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
44119860
2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriometilo)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trifosfaciclohexa-1,3,5-trieno
CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
105809-15-2
C6H18N3P3
2120
DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
44119860
2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriometilo)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trifosfaciclohexa-1,3,5-trieno
CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Nombre del producto químico o material Hexakis(1H, 1H, ωH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Densidad 1.8000g/mL
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3490 to 1.3570
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 1.8
Sinónimo ultramark1621, ultramark 1621, hexa 2 h? methyl-1,3,5,2??,4??,6??-triazatriphosphinine
Formula Weight (peso de la fórmula) 2120
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2