Learn More
Anhídrido hexahidro-4-metilftálico, 98 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-141702
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19438-60-9
C9H12O3
168.19
MFCD00005927
FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 4-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl, 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl, 4-methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, mixture of isomers
86876
5-metil-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-2-benzofuran-1,3-diona
CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19438-60-9
C9H12O3
168.19
MFCD00005927
FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 4-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl, 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl, 4-methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, mixture of isomers
86876
5-metil-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-2-benzofuran-1,3-diona
CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -29°C
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 120°C (1.0 Mbar)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4764 to 1.4784
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water
Viscosidad 65 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.