Learn More
Hexafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10000930
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
392-56-3
C6F6
186.06
MFCD00000288
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
9805
CHEBI:38589
1,2,3,4,5,6-hexafluorobenceno
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
392-56-3
C6F6
186.06
MFCD00000288
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
9805
CHEBI:38589
1,2,3,4,5,6-hexafluorobenceno
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hexafluorobenzene
Punto de fusión 3.7°C to 4.1°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6120g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 82.0°C (743.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F6
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Cantidad 10 mL
Índice Merck 15,4722
Gravedad específica 1.612
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • benzene fluoro 11
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.