Learn More
Hexafluoroacetone Trihydrate, TRC
Artikelnummer. 30389722
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30389722 2.5 g 2.5g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30389722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2949132.5G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Hexafluoroacetone trihydrate
CAS 34202-69-2
Molecular Formula C3 F6 O . 3 H2 O
Quantity 2.5 g
Synonym Hexafluoroacetone Trihydrate, 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate (1:3) (ACI), 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate (8CI, 9CI), Hexafluoroacetone trihydrate
InChI Formula InChI=1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2
SMILES O.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one;trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 220.07
Formula Weight 220.017
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.