Learn More
Hidrato de ácido hexacloroplatínico(IV), extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073050
167.59 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
26023-84-7
Cl6H2Pt
409.80
MFCD00149909
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
26023-84-7
Cl6H2Pt
409.80
MFCD00149909
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Punto de fusión 60°C
Color Ámbar
Envase Vial
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.82g/mol
Forma física Polvo sólido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen hexachloroplatinate(IV)hydrate,Chloroplatinic acid