Learn More
Alfa Aesar™ Hexaamminecobalt(III) nitrate
Marca: Alfa Aesar™ 022555.14
Detalles adicionales : CAS : 10534-86-8 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1477 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. | 25g |
---|
Identificadores de productos químicos
10534-86-8 | |
347.131 | |
PYJCKRIHWNYBPQ-UHFFFAOYSA-N | |
14228785 | |
N.N.N.N.N.N.[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Co+3] |
CoH18N9O9 | |
MFCD00061421 | |
hexaamminecobalt iii nitrate | |
azane;cobalt(3+);trinitrate |
Especificación
Hexaamminecobalt(III) nitrate | |
25g | |
CoH18N9O9 | |
MFCD00061421 | |
hexaamminecobalt iii nitrate | |
N.N.N.N.N.N.[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Co+3] | |
347.131 | |
347.13 |
1.804g/mL | |
10534-86-8 | |
[Co(NH3)6](NO3)3 | |
UN1477 | |
PYJCKRIHWNYBPQ-UHFFFAOYSA-N | |
azane;cobalt(3+);trinitrate | |
14228785 | |
Powder |