missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HERPUD2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 20640-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16820215

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 27-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Could be involved in the unfolded protein response (UPR) pathway.
Especificaciones

Especificaciones

HERPUD2
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BSE4
HERPUD family member 2, HERPUD2
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
64224
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
HERPUD2
Liquid
HERPUD2
HERPUD2 Fusion Protein Ag14702
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados