Learn More
Notrax Heritage Rib™ Economical Ribbed Needle-Punched Entrance Mat
Economical ribbed needle-punched carpet mats making them highly effective entrance mat products. Durable fibers offer good scraping action, preventing moisture and grime from being walked into facilities.
26.10€ - 145.00€
Especificaciones
Color | Carbón |
---|---|
Material | Fibras de polipropileno |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17711928
|
Notrax
117S0023CH |
90 cm | 60 cm |
26.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17731928
|
Notrax
117S0034CH |
120 cm | 90 cm |
54.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17751928
|
Notrax
117S0035CH |
150 cm | 90 cm |
67.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17771928
|
Notrax
117S0046CH |
180 cm | 120 cm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17791928
|
Notrax
117S0048CH |
240 cm | 120 cm |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- This is an economical yet highly effective entrance mat product
- Durable fibers offer good scraping action, preventing moisture and grime from being walked into facilities
- Low profile allows foot, cart and wheelchair traffic to move easily over the mat
- Vinyl backing is moisture resistant and slip resistant
Especificaciones
Carbón | |
Fibras de polipropileno | |
Alfombrillas industriales y comerciales |