Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Product Code. 10222320 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
61 l
62 l
97 l
99 l
168 l
170 l
Tipo:
Convección mecánica
Convección por gravedad
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
De 208 a 240 V, 60 Hz
Material:
Acero inoxidable
Acero revestido
Packungsgröße:
1 PCS
cada uno
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10222320
Marke: Thermo Scientific™ 51028544
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Garantice una protección óptima de las muestras con estas estufas de seguridad de protocolo avanzado que cuentan con un nivel adicional de seguridad para aquellas aplicaciones en las que la fiabilidad del proceso y la seguridad son de vital importancia.
Proteja muestras eficazmente con las estufas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que cuentan con un nivel adicional de seguridad para aquellas aplicaciones en las que la fiabilidad del proceso y la seguridad son de vital importancia. Una alarma de exceso de temperatura estándar y otra alarma adicional de temperatura insuficiente garantizan la estabilidad de las muestras. El bloqueo de la puerta evita la alteración o manipulación de las muestras, mientras que la alarma de la puerta advierte al usuario cuando la puerta se deja abierta por error. Hay disponible diversas opciones para el exterior en acero inoxidable para las aplicaciones farmacéuticas y clínicas más exigentes.
Las estufas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm se ofrecen con opción de convección por gravedad o mecánica. Las unidades de convección por gravedad están diseñadas para proteger muestras delicadas, a la vez que ofrecen una uniformidad de temperatura de ±2,5 °C o superior, y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,3 °C a 150 °C. Los modelos de convección mecánica proporcionan una uniformidad de temperatura de ±1,5 °C o superior y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,2 °C a 150 °C.
  • Amplio rango de temperatura de hasta 330 °C
  • Sensor de muestras opcional que proporciona la temperatura exacta de la muestra en pantalla
  • La función de secado automático desactiva la estufa cuando las muestras están secas, con lo que se ahorra energía (Nota: el uso de esta función requiere un sensor de temperatura de muestras opcional)
  • Modelos de convección mecánica: velocidad del ventilador ajustable para mayor flexibilidad de aplicación
  • Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
  • El interior de acero inoxidable es fácil de limpiar y resistente a la corrosión (calidad de acero AISI 304)
  • Controlador programable de rampas y estabilizaciones de la temperatura
  • Se pueden guardar hasta 10 programas, cada uno con 10 pasos específicos
  • Es posible incorporar el control electrónico de la velocidad del ventilador y la posición del regulador
  • Los programas pueden repetirse automáticamente
  • El orificio de acceso permite la introducción de sensores para la monitorización independiente de datos
  • Una sencilla rutina de calibración garantiza la exactitud de la temperatura a lo largo del tiempo
  • La función de intensificación permite el calentamiento rápido: no es necesario mantener funcionando la estufa las 24 horas del día y los 7 días de la semana
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de controlador Control de microprocesador programable con pantalla fluorescente de vacío
Capacidad (métrico) 61 l
Temperatura (métrico) De 50 °C a 330 °C
Tipo Convección por gravedad
Material Acero inoxidable
N.º de estantes Se suministran 2, máximo de 13
Tipo de tapón Específico del país
Estabilidad de la temperatura ±0,3 °C
Temporizador Semanal/tiempo real/hora
Dimensiones interiores (F x An x Al) 15,3 x 12,9 x 18,9 pulg (38,9 x 32,8 x 48 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,2 x 20,9 x 28,3 pulg (56,5 x 53x 72 cm)
Longitud (imperial) 22,2 in
Longitud (métrico) 56,5 cm
Anchura (imperial) 20,9 in
Anchura (imperial) interior 12,9 in
Anchura (métrico) 53 cm
Anchura (métrico) interior 32,8 cm
Altura (imperial) 28,3 in
Altura (imperial) interior 18,9 in
Altura (métrico) 72 cm
Altura (métrico) interior 48 cm
Fondo interior (imperial) 15,3 in
Fondo interior (métrico) 38,9 cm
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 1810 W
Amperaje 6,1 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt