Learn More
Thermo Scientific™ Heraeus™ Fresco™ 21 Microcentrifuge
Aplicaciones de investigación de alto nivel que requieren microcentrífugas con refrigeración y un rendimiento de hasta 21,000 × g.
Marca:  Thermo Scientific™ 75002425
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10651805
  • 5832.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
28.0 kg (62.0 lb)
14,800 rpm
50 dbA
CSA, CE, IVD
Rotor de 24 x 1.5/2.0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
230 V 50/60 Hz
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
24 x 1.5/2 ml
21,100 xg
De - 9 a + 40 °C
Centrífuga de sobremesa
Centrífuga Heraeus Fresco 21 refrigerada
2 años
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); HOLD
Thermo Scientific Heraeus
Videos
Warranty