Learn More
Thermo Scientific™ Control de O2 para las incubadoras Heracell™ VIOS 160i y Forma™ Steri-Cycle™ i160
Transforme las incubadoras Heracell™ VIOS 160i y Forma™ Steri-Cycle i160 en incubadoras con control de oxígeno variable con el sistema de control de O2.
Marca:  Thermo Scientific™ 51901138
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15333012
  • 1924.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Control de O2 del 5 al 90 %
Estufas microbiológicas Heracell™ VIOS 160i y Forma™ Steri-Cycle™ i160
Videos