Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de CO2 con cámara de acero inoxidable Heracell™ VIOS 160i
Logre el próximo gran avance. Esta incubadora de CO2 ofrece un rendimiento fiable, un uso fácil y la capacidad requerida para satisfacer una amplia variedad de necesidades de cultivo.
26660.00€ - 28975.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 165 l por cámara
Certificaciones/conformidad CE y CSA
Material de la cámara Acero inoxidable electropulido
Salidas de datos USB y de 4-20 mA opcional
Control de oxígeno ± 0,1 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Tecnología del sensor de CO2 Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Tecnología del sensor de CO2 Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
15381075 Ver documentos Thermo Scientific™
50145502
Incubadora de CO2 Heracell VIOS 160i de doble cámara con dos cámaras independientes con sensor de CO2 TC180, adaptador de apilamiento y bastidor de soporte con ruedas pivotantes, 230 V/50/60 Hz Sensor de TC 230 V/50/60 Hz 26660.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-04-2020
Añadir a la cesta
15383212 Ver documentos Thermo Scientific™
50145515
Incubadora de CO2 Heracell VIOS 160i de doble cámara con dos cámaras independientes con sensor de CO2 IR180Si, adaptador de apilamiento y bastidor de soporte con ruedas pivotantes, 230 V/50/60 Hz Sensor de IR 230V/50/60 Hz 28975.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Incubadora de calor directo
  • Cámara de acero inoxidable electropulido de 165 l de tamaño reducido, fácilmente apilable. 
  • Basculación de puerta a la izquierda estándar, basculación de puerta reversible para aumentar la flexibilidad.
Flujo de aire activo THRIVE 
  • El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas. 
  • Recuperación rápida de todos los parámetros en diez minutos o menos tiempo para garantizar unas condiciones de cultivo estables. 
  • La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
Filtración HEPA ISO 5 
  • El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos.
  • En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO 5 en cinco minutos.
  • Protección continua dado que se minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes se depositen en las superficies internas.
Depósito de humedad protegido 
  • El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo. 
  • La cubierta reduce la acumulación de partículas y medios derramados en el depósito.
  • La cámara interior sin condensación evita una atmósfera propicia para las sustancias contaminantes.
  • Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de bandeja de agua tradicionales.
  • Para facilitar la manipulación del agua, el depósito de humedad se puede llenar o vaciar sin retirar los estantes o los cultivos.
Sensores y sondas in situ
  • Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con sistema de reserva operativa.
  • Elección de conductividad térmica (TC) con compensación de humedad relativa o sensor de CO2 de infrarrojos (IR) de longitud de onda doble y un solo haz.
  • Intervalos de control de O2 del 1 al 21 % (hipóxico) y del 5 al 90 % (hiperóxico).
Ciclo de detección de alta temperatura Steri-Run 
  • Durante la noche el ciclo simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilizar en autoclave las piezas por separado.
  • El ciclo de 180 °C garantiza una esterilización de 6 en escala logarítmica uniforme en todas las superficies de la cámara, lo que elimina las sustancias contaminantes biológicas.
Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
  • Prácticos mensajes y recordatorios para el usuario en pantalla para facilitar la navegación.
  • Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín.
  • Visibilidad de los cambios en el entorno de cultivo mediante gráficos de rendimiento y registros de errores y datos.
Especificaciones
Especificaciones
165 l por cámara
Acero inoxidable electropulido
± 0,1 °C
CE y CSA
USB y de 4-20 mA opcional
De 3 °C por encima de la temperatura ambiente a 55 °C