Learn More
Heptakis-6-bromo-6-deoxi-β-ciclodextrina, Thermo Scientific™
Catalog Number 10105370
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Heptakis-6-bromo-6-deoxy-β-cyclodextrin
CAS 53784-83-1
Punto de fusión 217°C to 221°C
Color Blanco
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C42H63Br7O28
Número MDL MFCD00803289
Cantidad 500 mg
Sinónimo heptakis 6-bromo-6-deoxy-beta-cyclodextrin
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,pyridine
Clave InChI XNNRROJOWZLYCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC1C(O)C2OC3OC(CBr)C(OC4OC(CBr)C(OC5OC(CBr)C(OC6OC(CBr)C(OC7OC(CBr)C(OC8OC(CBr)C(OC1OC2CBr)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(bromomethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
Peso molecular (g/mol) 1575.27
PubChem CID 11137055
Formula Weight (peso de la fórmula) 1575.28
Forma física Polvo