Learn More
Anhídrido heptafluorobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Heptafluorobutyric anhydride is used as a derivatization reagent for gas chromatography - mass mass spectrometry analysis of the stereoisomer content of synthetic peptides. It is a GC derivatizing agent used to prepare volatile derivatives of amino acids and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido heptafluorobutírico se utiliza como reactivo de derivatización para la cromatografía de gases - el análisis de espectrometría de masas del contenido de estereoisómero de péptidos sintéticos. Es un agente de derivación de GC utilizado para preparar derivados volátiles de aminoácidos y otros compuestos biológicamente activos.
Solubilidad
Miscible con disolventes halogenados. No miscible con disolventes polares.
Notas
Incompatible con humedad, agua, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
El anhídrido heptafluorobutírico se utiliza como reactivo de derivatización para la cromatografía de gases - el análisis de espectrometría de masas del contenido de estereoisómero de péptidos sintéticos. Es un agente de derivación de GC utilizado para preparar derivados volátiles de aminoácidos y otros compuestos biológicamente activos.
Solubilidad
Miscible con disolventes halogenados. No miscible con disolventes polares.
Notas
Incompatible con humedad, agua, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Heptafluorobutyric anhydride |
Punto de fusión | -43°C |
Densidad | 1.662 |
Punto de ebullición | 108°C to 110°C |
Olor | Stench |
Fórmula lineal | (CF3CF2CF2CO)2O |
Índice de refracción | 1.287 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3265 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |