Learn More
HEPES Sodium Salt (White Powder), Fisher BioReagents
Catalog Number p-26409
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
75277-39-3
C8H17N2NaO4S
260.28
MFCD00036463
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
2724248
CHEBI:46758
sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
75277-39-3
C8H17N2NaO4S
260.28
MFCD00036463
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
2724248
CHEBI:46758
sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
La sal sódica HEPES se utiliza como tampón para el cultivo celular in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia 0.04 max. (0.1M in water, 1cm) at 260nm, 0.02 max. (0.1M in water, 1cm) at 280nm
Nombre del producto químico o material HEPES Sodium Salt
Color Blanco
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Identificación Pass Test
Pérdida por secado 3.0% max.
Envase Frasco de polietileno
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.29
Porcentaje de pureza ≥99%