Learn More
HEPES, free acid, >98%, MP Biomedicals™
Marca:  MP Biomedicals 0210192680
Detalles adicionales : CAS : 7365-45-9 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314389
  • 92.40€ / 100 g
Fecha estimada de envío
25-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7365-45-9
238.302
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
C8H18N2O4S
MFCD00006158
hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
CHEBI:42334
C1CN(CCN1CCO)CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
HEPES
100g
>98%
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
23831
238.3
White
7365-45-9
C8H18N2O4S
hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
C1CN(CCN1CCO)CCS(=O)(=O)O
238.302
CHEBI:42334
Powder
Videos