Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 9,0
Catalog Number p-7041838
80.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material HEPES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 9.0
Forma física Líquida
Cantidad 250 mL