Learn More
Heparina, Fisher BioReagents
Catalog Number 10001413
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Envase:
Poly Vial
Vial de polietileno
9041-08-1
MFCD00081689
9041-08-1
MFCD00081689
Heparin is used as an anticoagulant in biochemical research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Heparin
Nombre de nota From Porcine Intestinal Mucosa
Color White
pH 5.0 to 7.5
Pérdida por secado ≤5.0%
Envase Poly Vial
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15, 4688
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈5000
Presión de vapor Negligible
Forma física Powder or Solid