Learn More
BINDER™ Filtro de aire HEPA
Filtro de aire HEPA - conectado a la alimentación de aire del equipo, clase de filtrado H14 (según EN 1822-1:2009, > 99,995% con 0,3 µm)
Marca:  BINDER™ 8012-0076
1183.78 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 15691666
  • 1575.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Suministro de aire fresco para la unidad; clasificación del filtro H14 (según EN 1822-1:2009, > 99,995 % a 0,3μm)
Información de órdenes
ForUseWithApplication
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de aire HEPA: en el suministro de aire fresco para la unidad; clasificación del filtro H14 (según EN 1822-1:2009, > 99,995 % (a 0,3 µm)
Cámaras BINDER FED 400
Filtro HEPA