Learn More
Erlab™ CAPTAIR SMART 391 2C+FILTRO GF4/K
Tecnología de filtración exclusiva de Erlab que combina carbón activado o HEPA/ULPA según su manipulación. Una evaluación de riesgos (Evaliquest/Valiquest) es obligatoria para confirmar la configuración de los filtros.
Marca:  Erlab™ A61B/K
Detalles adicionales : Peso : 90.00000kg
Código de producto. 15594550
  • 6932.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Cumple la norma de eficacia de filtración de AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5 -2012 (clases 1 y 2)
  • Sensores en tiempo real para detectar la saturación del filtro principal con disolventes, ácidos o formaldehído (opcional)
  • Filtro de seguridad en caso de saturación del filtro principal
  • Control permanente de la velocidad frontal del aire
  • Programa de seguridad Erlab: análisis y validación de aplicaciones, certificado de marco de uso y seguimiento de uso
  • Dispositivo conectado que permite la recepción de notificaciones de seguridad y el estado de uso
  • Columna de filtración modular que se adapta a los cambios de aplicación
  • Reubicación fácil y rápida
  • Sin costes de conductos
  • En comparación con una campana extractora, el ahorro de energía compensa el coste de sustitución del filtro
  • Sin liberación química a la atmósfera
  • Bajo consumo de energía
Especificaciones
Especificaciones
Filtro K (amoníaco)
Para la campana de filtro Captair Smart 391
Filtros de 2 K (para vapores de amoníaco)
Recomendaciones
Recomendaciones