Learn More
Hemopexin Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 3A9D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno Hemopexin
Clon 3A9D6
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16828395
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66479-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16818395
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66479-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Hemopexin is a serum glycoprotein that binds heme and transports it to the liver for breakdown and iron recovery, after which the free hemopexin returns to the circulation. Structurally, hemopexin consists of two similar halves of approximately two hundred amino acid residues connected by a histidine-rich hinge region. Each half is itself formed by the repetition of a basic unit of some 35 to 45 residues.
Especificaciones
Especificaciones
Hemopexin
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Beta 1B glycoprotein, hemopexin, HPX
HPX
IgG1
Protein G
Antibody
3A9D6
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Porcine, Rat
P02790, P20059, P50828
3263, 396998, 58917
Hemopexin Fusion Protein Ag8533
Primary
-20°C
HPX