Learn More
Hematoxylin Trihydrate, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Amber Glass
Vidrio ámbar
Descripción
Hematoxylin Trihydrate is used mainly as a stain in microscopy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hematoxylin Trihydrate |
Punto de fusión | 100°C |
Índice Merck | 15, 4672 |
Identificación | Pass Test |
Nombre IUPAC | (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol |
Lambda máx | 290 to 292nm |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.4 |
Pérdida por secado | Report % |
Envase | Amber Glass |
Color | Amber |