Learn More
Alfa Aesar™ Hematoxylin hydrate, 80% (dry wt.), water <8%
Marca:  Alfa Aesar™ 047223.06
Detalles adicionales : CAS : 517-28-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452917
  • 32.90€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
517-28-2
302.282
WZUVPPKBWHMQCE-VYIIXAMBSA-N
45029742
C1C2=CC(=C(C=C2C3C1(COC4=C3C=CC(=C4O)O)O)O)O
C16H14O6
MFCD00078111
hematoxylin, hydroxybrasilin
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol
Especificaciones
Hematoxylin hydrate
Brown to Cream
5g
517-28-2
C16H14O6
91399
hematoxylin, hydroxybrasilin
C1C2=CC(=C(C=C2C3C1(COC4=C3C=CC(=C4O)O)O)O)O
302.282
302.29 (Anhydrous)
80%
Light Sensitive
~200°C (decomposition)
Water <8%
(dry weight)
MFCD00078111
14,4637
WZUVPPKBWHMQCE-VYIIXAMBSA-N
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol
45029742
Powder
Videos
SDS Documentos