Learn More
Hematoxylin, Fisher BioReagents
Catalog Number p-26341
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
517-28-2
C16H14O6
302.28
MFCD00078111
WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Natural Black I
45029742
(6AR)-7,11b-dihidro-6H-indeno[2,1-c]cromen-3,4,6a,9,10-pentol
[H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
517-28-2
C16H14O6
302.28
MFCD00078111
WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Natural Black I
45029742
(6AR)-7,11b-dihidro-6H-indeno[2,1-c]cromen-3,4,6a,9,10-pentol
[H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
La hematoxilina se utiliza como tinción en microscopía.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hematoxylin
Punto de fusión 100°C
Certificación com. de tinción bio. Pass Test
Índice Merck 15, 4672
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.28
Envase Frasco de vidrio
Índice de color n.º 75290
Color Beige
Cantidad 25 g
Forma física Polvo/Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hematoxylin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.