Learn More
Heidolph Instruments Agitadores de varilla Hei-TORQUE serie Value
Los agitadores de varillas de la serie Value Heidolph™ Hei-TORQUE están diseñados para mezclar y dispersar medios que requieren resultados no reproducibles en aplicaciones de alta viscosidad.
Marca:  Heidolph Instruments 501-64010-00
2712.25 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15321758
  • 2855.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Indicación de tendencias de par para supervisar los cambios de viscosidad
  • Pantalla digital de 2,42 pulgadas para facilitar el funcionamiento.
  • Velocidad constante, incluso con cambios de carga
  • Arranque y parada seguros del funcionamiento mediante un panel táctil deslizante que evita la agitación accidental
  • Motor de última generación para obtener la máxima potencia con el mínimo el nivel de ruido
Especificaciones
Especificaciones
De 10 a 400, de 200 a 2000 rpm
Monocromo digital (2,4 in)
150 W
10,5 mm
Hei-TORQUE Expert 400
IP54
Overhead Stirrer
12.3 lb.
100 L
230 V
0.4 in.
241 x 93 x 328 mm
2
400 Ncm
250.000 mPas
5,6 kg