Learn More
Heidolph instruments Agitadores de varilla Hei-TORQUE serie Precision
Los agitadores de varilla Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series son ideales para tareas exigentes que tienen que ser reproducibles y documentables.
Marca:  Heidolph instruments 501-61020-00
1711.71 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.69000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15301758
  • 2425.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La indicación exacta del par de torsión muestra cualquier cambio en la viscosidad
  • Velocidad constante, incluso con cambios de carga
  • El motor de última generación proporciona la máxima potencia con el mínimo el nivel de ruido
  • Arranque y parada seguros del funcionamiento mediante un panel táctil deslizante que evita la agitación accidental
  • Interfaz RS 232 o USB para guardar todos los datos del proceso en un archivo digital
  • Software gratuito para automatizar y guardar todos los parámetros del proceso
Pantalla digital de 3,2 pulgadas para facilitar el funcionamiento:
  • Permite el uso de perfiles programados previamente y guarda perfiles en la memoria
  • Funcionamiento en intervalos
  • Observe un gráfico de rpm y de par de torsión en directo
  • Ajuste de temporizador, cuenta atrás y tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
De 10 a 2000 rpm
230 V
Dimensiones: 241 × 93 × 328 mm
1
100 Ncm
4,5 kg
Color digital (3,2 in)
10,5 mm
Hei-TORQUE Precision 100
IP54
60.000 mPas