missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HEATR2 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno HEATR2
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16823065
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
24578-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16813065
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
24578-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is essential for the preassembly or stability of axonemal dynein arms, and is found only in organisms with motile cilia and flagella. Mutations in this gene are associated with primary ciliary dyskinesia-18, a disorder characterized by abnormalities of motile cilia. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Especificaciones

Especificaciones

HEATR2
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat
Q86Y56
304332, 54919
HEATR2 Fusion Protein Ag20080
Primary
-20°C
DNAAF5
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HEAT repeat containing 2, HEATR2
DNAAF5
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications