Learn More
Heidolph Instruments Inserto calefactor de 50 ml
Suitable for heating round bottom flasks
Marca: Heidolph Instruments 505-80065-00
Detalles adicionales : Peso : 0.29200kg
Descripción
- Para un uso óptimo, se recomienda que también adquiera un soporte para varios pocillos y asas de elevación de seguridad
- La temperatura máxima para uso continuo es de 260 °C
- Para medir esto con precisión con un sensor de temperatura, se proporciona un pequeño orificio en un lado del bloque calefactor
Especificaciones
150 ml | |
Inserto calefactor | |
Flouropolímero compuesto por PTFE, PFA y FEP |
Para soporte de multipocillos | |
100/230 V | |
Aluminio 6082 HE30 |