Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace de vidrio, cuello para encapsular
Disponible en fondo plano o redondo.
Marca: Fisherbrand™
29.69 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.92700kg
Descripción
- Cuello para encapsular
- Disponibles en vidrio transparente o ámbar
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Headspace | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
10 ml | |
54,5 mm | |
1ª clase hidrolítica | |
No |
20 mm | |
12,2 mL | |
Para capsular | |
<800 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
ND20 |