Learn More
HE4 Mouse anti-Human, Clone: 5B2D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | HE4 |
---|---|
Clon | 5B2D9 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828545
|
Proteintech
66557-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818545
|
Proteintech
66557-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that is a member of the WFDC domain family. The WFDC domain, or WAP Signature motif, contains eight cysteines forming four disulfide bonds at the core of the protein, and functions as a protease inhibitor in many family members. This gene is expressed in pulmonary epithelial cells, and was also found to be expressed in some ovarian cancers. The encoded protein is a small secretory protein, which may be involved in sperm maturation.Especificaciones
HE4 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HE4, WAP5, WFDC2 | |
WFDC2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
5B2D9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q14508 | |
10406 | |
HE4 Fusion Protein Ag5936 | |
Primary | |
-20°C | |
WFDC2 |