Learn More
Buerkle™ Bidón de cuello ancho con conector roscado, HDPE
46.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 130 x 280 mm (F x An x Al)
310 x 137 x 400 mm (F x An x Al)
365 x 165 x 485 mm (F x An x Al)
365 x 240 x 485 mm (F x An x Al)
Descripción
- La amplia abertura de llenado facilita la limpieza
- Las asas de transporte y la tapa roscada garantizan un transporte cómodo y seguro
- Se pueden utilizar como recipientes de sedimentación
- Fabricados con HDPE transparente
- Estabilización de UV
- Hay disponibles como accesorios una graduación en litros azul autoadhesiva y llaves
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 1,3 gal |
Tipo de producto | Bidón |
Tipo de tapón | Rosca |
Capacidad (métrico) | 5 l |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 130 x 280 mm (F x An x Al) |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Para utilizar con (aplicación) | Apto para su uso con productos alimenticios, transporte cómodo y seguro; se utiliza como recipiente de sedimentación. |
Incluye | Asas de transporte, tapa roscada |