Learn More
Buerkle™ Contenedor de residuos de cuello ancho de HDPE para la eliminación de residuos
25.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,6 L
6 l
26 l
34 L
Descripción
- Fabricado con HDPE
- Resistentes a una temperatura de −20 °C a +80 °C
- Homologación de la ONU para el transporte de sólidos 1H2/X
Especificaciones
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Diámetro (métrico) | 198 mm |
Altura (métrico) | 171 mm |
Dispensación a través del tapón | No |
Tipo de producto | Recipiente de boca ancha |
Capacidad (métrico) | 3,6 L |
Color | Blanco |
Descripción | Barril de eliminación de boca ancha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 171 mm |