Learn More
Cole-Parmer™ HDPE Tubing
40.35€ - 65.05€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud global (métrico) | 30,48 m |
Para utilizar con (aplicación) | Uso industrial y de laboratorio de uso general |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -75 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11730239
|
Cole-Parmer™
95501-02 |
6,4 mm |
40.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11759998
|
Cole-Parmer™
95501-06 |
9,6 mm |
65.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
30,48 m | |
-75 °C | |
Estéril | |
de 66 °C |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Uso industrial y de laboratorio de uso general | |
1 unidad | |
Translúcido |