Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados de HDPE con graduaciones
Click to view available options
Color:
Blanco
Marrón
Descripción
- Se utiliza en aplicaciones clínicas, industriales y microbiológicas
Compliance
CE marking, EC N 1935/2004
Especificaciones
Material del cierre | HDPE |
Tipo de tapón | Acolchado |
Altura (métrico) | 259 mm |
Capacidad (métrico) | 2,5 L |
Color | Marrón |
Diámetro interior (métrico) | 77 mm |
Material | Frasco y tapón de HDPE |
Longitud (métrico) | 108 mm |
Esterilidad | No estéril |
Anchura (métrico) | 108 mm |