Learn More
Masterflex™ Conector reductor de HDPE
Conector reductor de HDPE para reducir el diámetro de los tubos de 2,5 mm a 1,3 mm.
Marca: Masterflex™ 30622-15
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Reduce el diámetro de los tubos de 2,5 mm a 1,3 mm.
- Esterilizar con EtO
Especificaciones
Conector reductor dentado | |
No esterilizable en autoclave | |
De 1,3 mm a 2,5 mm de diámetro | |
Diámetro del tubo de 1,3 mm a 2,5 mm |
Conector reductor de HDPE de 1,3 mm a 2,5 mm de diámetro | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
5/pack |