Learn More
Kartell™ Frascos aspiradores de alta resistencia, HDPE
Click to view available options
Capacidad: 50L
Descripción
- Diseñados con paredes gruesas (2 mm) y translúcidas
- Incluye asas de transporte y tapón
- Se suministra con un grifo de BSP de 19,05 mm (3/4 in) que se acopla con una rosca de 12 mm en el aspirador para un rendimiento a prueba de fugas
- Adecuado para productos alimenticios
- Recomendado: utilice vaselina en la rosca antes del montaje
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 13 gal |
Tipo de producto | Frasco de aspiración |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 79,5 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 350 mm |
Capacidad (métrico) | 50 L |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para servicio de ciclo de vida, adecuado para alimentos |
Altura con tapón (métrico) | 700 mm |
Incluye | Cierre, asas de transporte, llave |
N.° por paquete | 2 |