Learn More
Kartell™ Narrow Neck Bottle with White Tamper-Evident Cap
Click to view available options
Capacidad:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
cuello estrecho, HDPE, con tapón de seguridad a prueba de manipulación, 50 ml
Especificaciones
Capacidad | 50 ml |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro exterior de la boca (métrico) | 17,5mm |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tapón a prueba de manipulación |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Número de tapón | 22/410 |
Tipo | Frasco de cuello estrecho |
Tamaño de rosca (métrico) | 22/410 |