Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Bolsas para riesgos biológicos de HDPE
Protéjase frente a fugas y desgarros peligrosos con estas resistentes bolsas para residuos de riesgo biológico de polipropileno de gran impacto. Las bolsas para riesgos biológicos de HDPE Bel Art™ presentan el símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar o protocolos de precaución en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y español.
Marca:  Bel-Art™ Scienceware™ 06494-06
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11957165
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Han superado las pruebas de impacto por caídas de la norma ASTM 1709 y de resistencia a roturas de la norma ASTM 1922
  • Extremadamente alta resistencia; polímero mezclado de 0,05 mm (2 mil) de grosor
  • Esterilizables en autoclave a 135 °C
  • Cuenta con un parche indicador de esterilización que se oscurece cuando se expone a la esterilización por vapor durante 20 minutos
  • Hay disponibles tamaños extra grandes, solicite presupuesto
Especificaciones
Especificaciones
Bolsa para riesgos biológicos
Rojo
HDPE (polietileno de alta densidad)
790mm
50 μm
960mm