Learn More
BRAND™ Frascos aspiradores, HDPE
Material del tapón: Polipropileno
Marca: BRAND™ 131170
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
- Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Cuello estrecho
- Incluye llave de paso de polipropileno, tapón roscado y asa de transporte
Especificaciones
Frasco de aspiración | |
Polipropileno | |
5 l | |
Tapón, asas |
1,3 gal | |
45 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Estrecha |