missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDGFRP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 12380-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16820074

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 22-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

HDGFRP3 enhances DNA synthesis and may play a role in cell proliferation.
Especificaciones

Especificaciones

HDGFRP3
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q923W4, Q9JMG7, Q9Y3E1
CGI 142, HDGF 2, HDGF2, HDGFRP3, HRP 3, HRP-3
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
252941, 29877, 50810
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
HDGFL3
Liquid
HDGFL3
HDGFRP3 Fusion Protein Ag3046
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados