missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 16632-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16816314

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 20-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

The function of this protein remains unknown.
Especificaciones

Especificaciones

HDDC2
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3SXD3, Q7Z4H3
C6orf74, CGI 130, HD domain containing 2, HD domain containing protein 2, HDDC2, NS5ATP2
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
361462, 51020, 69692
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
HDDC2
Liquid
HDDC2
HDDC2 Fusion Protein Ag9971
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados