Learn More
HDAC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno HDAC1
Concentración 0.2 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16826423
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10197-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16816423
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10197-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human HDAC1. The calculated molecular weight of HDAC1 is 55 kDa, but modified HDAC1 is about 60-65 kDa.
Histone deacetylase (HDAC) is responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones - H2A, H2B, H3, and H4. Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays and important role in transcriptional regulation, cell cycle progression, and developmental events. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes.
Especificaciones
Especificaciones
HDAC1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O09106, Q13547, Q4QQW4
297893, 3065, 433759
HDAC1 Fusion Protein Ag0256
Primary
-20°C
HDAC1
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GON 10, HD1, HDAC1, histone deacetylase 1, RPD3, RPD3L1
Hdac1
IgG
Antigen Affinity Chromatography