Learn More
Gibco™ HBSS sin calcio ni magnesio
HBSS sin calcio ni magnesio
Marca: Gibco™ 14170146
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HBSS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (14170-120). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Solución salina equilibrada de Hanks, 20 x 100 ml, líquida, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con glucosa, bicarbonato sódico, rojo fenol, 36 meses de vida útil, para el cultivo de células de mamífero | |
Líquido | |
Glucosa, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol | |
Cultivo de células de mamífero | |
20 x 100 mL |
De 15 a 30 °C | |
1 X | |
Solución salina equilibrada de Hanks | |
Sin calcio, Sin magnesio | |
Desde 7,0 hasta 7,4 | |
Para uso diagnóstico in vitro |