Learn More
Gibco™ HBSS (10X), calcio, magnesio, rojo fenol
HBSS (10X), calcio, magnesio, rojo fenol
Marca:  Gibco™ 14060073
390.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11520466
  • 586.00€ / 5000 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
Las formas concentradas de HBSS Gibco™ requieren ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación (consulte protocolo para obtener más detalles).
Especificaciones
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA
Solución salina equilibrada de Hanks, 10 x 500 ml, líquida, concentración 10X, pH de 5,5 a 6,0, con calcio, magnesio, glucosa, rojo fenol, 36 meses de vida útil, para cultivo celular de mamíferos
Líquido
Calcio, Magnesio, Glucosa, Rojo de fenol
Cultivo de células de mamífero
10 x 500 mL
De 15 a 30 °C
10 X
Solución salina equilibrada de Hanks
Sin bicarbonato sódico
Desde 5,5 hasta 6,0
Para uso diagnóstico in vitro